2-Bromo-4-iodobenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40673-1G OR40673-5G
APOSOR40673-1GEA 875 SEK
APOSOR40673-1G APOSOR40673-5G
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde 97%
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrIO
Smältpunkt: 111…114 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07779025
CAS nummer: 261903-03-1