1,5-Naphthyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR40671-1G OR40671-25G OR40671-5G
APOSOR40671-1GEA 395 SEK
APOSOR40671-1G APOSOR40671-25G APOSOR40671-5G
1,5-Naphthyridine
1,5-Naphthyridine
Formel: C₈H₆N₂
MW: 130,15 g/mol
Kokpunkt: 150…152 °C/54mmHg
Smältpunkt: 69…75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00039727
CAS nummer: 254-79-5