6-Bromo-o-cresol 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromo-6-methylphenol
OR40668-25G OR40668-5G OR40668-100G
APOSOR40668-25GEA 2850 SEK
APOSOR40668-25G APOSOR40668-5G APOSOR40668-100G
6-Bromo-o-cresol 96%
6-Bromo-o-cresol
Formel: C₇H₇BrO
MW: 187.0300 g/mol
Kokpunkt: 207…210 °C
Smältpunkt: 16.5 °C
Densitet: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09907876
CAS nummer: 13319-71-6