4-iodobenzene-1,2-diamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Iodo-o-phenylenediamine, 4-Iodobenzene-1,2-diamine
OR40649-1G OR40649-5G
APOSOR40649-1GEA 895 SEK
APOSOR40649-1G APOSOR40649-5G
4-iodobenzene-1,2-diamine 97%
4-iodobenzene-1,2-diamine
Formel: C₆H₇IN₂
MW: 234,04 g/mol
Smältpunkt: 73…77 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08669466
CAS nummer: 21304-38-1