trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40634-25G OR40634-5G OR40634-100G
APOSOR40634-25GEA 430 SEK
APOSOR40634-25G APOSOR40634-5G APOSOR40634-100G
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₇H₁₂O₃
Smältpunkt: 145 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02093477
CAS nummer: 3685-26-5