4,4'-Diphenoxybenzophenone 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40624-100G OR40624-25G OR40624-5G
APOSOR40624-100GEA 11200 SEK
APOSOR40624-100G APOSOR40624-25G APOSOR40624-5G
4,4'-Diphenoxybenzophenone 99%
4,4'-Diphenoxybenzophenone
Formel: C₂₅H₁₈O₃
Smältpunkt: 147…151 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00077969
CAS nummer: 14984-21-5