3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (3-Methyl-2-nitrophenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)-2-nitrotoluene
OR40576-1G OR40576-5G OR40576-25G
APOSOR40576-1GEA 345 SEK
APOSOR40576-1G APOSOR40576-5G APOSOR40576-25G
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol 98%
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Smältpunkt: 48…50 °C
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007182
CAS nummer: 80866-76-8