2-Chloro-5-hydroxypyrimidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40574-100G OR40574-25G OR40574-5G
APOSOR40574-100GEA 8475 SEK
APOSOR40574-100G APOSOR40574-25G APOSOR40574-5G
2-Chloro-5-hydroxypyrimidine 98%
2-Chloro-5-hydroxypyrimidine
Formel: C₄H₃ClN₂O
Smältpunkt: 195…196 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09743796
CAS nummer: 4983-28-2