2,5-Dichlorobenzoxazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40570-100G OR40570-25G
APOSOR40570-100GEA 1425 SEK
APOSOR40570-100G APOSOR40570-25G
2,5-Dichlorobenzoxazole
2,5-Dichlorobenzoxazole
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09264312
CAS nummer: 3621-81-6