1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acid tetrasodium salt
OR40562-25G OR40562-100G OR40562-500G
APOSOR40562-25GEA 260 SEK
APOSOR40562-25G APOSOR40562-100G APOSOR40562-500G
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 98+%
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt
Formel: C₁₆H₆Na₄O₁₂S₄
MW: 610.411 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09263184
CAS nummer: 59572-10-0