4-Amino-2-methylbenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR40554-100G OR40554-25G OR40554-5G
APOSOR40554-100GEA 940 SEK
APOSOR40554-100G APOSOR40554-25G APOSOR40554-5G
4-Amino-2-methylbenzoic acid
4-Amino-2-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₉NO₂
Smältpunkt: 160…165 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06656133
CAS nummer: 2486-75-1