Ethyl-2-amino-4-methyl-5-oxazolecarboxylate 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
Ethyl 2-amino-4-methyloxazole-5-carboxylate
OR40536-1G
OR40536-500MG
APOSOR40536-1GEA
1050
SEK
APOSOR40536-1G
APOSOR40536-500MG
Ethyl-2-amino-4-methyl-5-oxazolecarboxylate 95+%
Ethyl-2-amino-4-methyl-5-oxazolecarboxylate
Formel:
C₇H₁₀N₂O₃ MW: 170,1659 g/mol Smältpunkt: 215…217 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD09028430 CAS nummer: 79221-15-1 |