5-Bromo-2-(piperazin-1yl)pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4053-25G OR4053-5G
APOSOR4053-25GEA 4925 SEK
APOSOR4053-25G APOSOR4053-5G
5-Bromo-2-(piperazin-1yl)pyrimidine
5-Bromo-2-(piperazin-1yl)pyrimidine
Formel: C₈H₁₁BrN₄
Smältpunkt: 77…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01314280
CAS nummer: 99931-82-5