1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40500-25G OR40500-5G
APOSOR40500-25GEA 590 SEK
APOSOR40500-25G APOSOR40500-5G
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate 95%
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
Formel: C₁₃H₂₁NO₅
Smältpunkt: 52…54 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01862189
CAS nummer: 98977-34-5