Tetraklor-o-benzokinon
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,4,5,6-Tetrachloro-1,2-benzoquinone, Tetrachloro-1,2-benzoquinone, 2-Chloranil, Tetrachloro-o-benzoquinone, o-Chloranil, 3,4,5,6-Tetrachlorocyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
OR40496-25G OR40496-5G
APOSOR40496-25GEA 5325 SEK
APOSOR40496-25G APOSOR40496-5G
Tetraklor-o-benzokinon
Tetraklor-o-benzokinon
Formel: C₆Cl₄O₂
MW: 245,88 g/mol
Smältpunkt: 126…129 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001646
CAS nummer: 2435-53-2