2-Metylpropen
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2-Methylpropene, Isobutene, Isobutylene
OR40492-100G OR40492-500G
APOSOR40492-100GEA 4050 SEK
APOSOR40492-100G APOSOR40492-500G
2-Metylpropen
2-Metylpropen
Formel: C₄H₈
MW: 56,11 g/mol
Kokpunkt: –6,9 °C
Smältpunkt: –140 °C
Densitet: 0,5879 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: –80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008898
CAS nummer: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
UN: 1055
ADR: 2.1,