2-Amino-3-formylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40471-25G OR40471-5G OR40471-1G
APOSOR40471-25GEA 910 SEK
APOSOR40471-25G APOSOR40471-5G APOSOR40471-1G
2-Amino-3-formylpyridine 98%
2-Amino-3-formylpyridine
Formel: C₆H₆N₂O
Smältpunkt: 98…102 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01830382
CAS nummer: 7521-41-7