3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40464-25G OR40464-5G OR40464-100G
APOSOR40464-25GEA 685 SEK
APOSOR40464-25G APOSOR40464-5G APOSOR40464-100G
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 97%
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Formel: C5H6O3
MW: 114,10 g/mol
Smältpunkt: 69…70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00100900
CAS nummer: 23761-23-1