6-Methoxyquinaldine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40463-1G OR40463-5G
APOSOR40463-1GEA 260 SEK
APOSOR40463-1G APOSOR40463-5G
6-Methoxyquinaldine
6-Methoxyquinaldine
Formel: C₁₁H₁₁NO
Smältpunkt: 62…66 °C
Densitet: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006761
CAS nummer: 1078-28-0
EINECS: 214-080-1