2-Aminopyridine-4-methanol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-4-pyridinylmethanol, (2-Aminopyridin-4-yl)-methanol, (2-Aminopyridin-4-yl)methanol, (2-Aminopyrid-4-yl)methanol
OR40456-1G OR40456-5G OR40456-25G
APOSOR40456-1GEA 740 SEK
APOSOR40456-1G APOSOR40456-5G APOSOR40456-25G
2-Aminopyridine-4-methanol 98%
2-Aminopyridine-4-methanol
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124,143 g/mol
Smältpunkt: 80…85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03791261
CAS nummer: 105250-17-7