2-Methoxy-4-nitrophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40450-100G OR40450-25G
APOSOR40450-100GEA 845 SEK
APOSOR40450-100G APOSOR40450-25G
2-Methoxy-4-nitrophenol 98%
2-Methoxy-4-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₄
Smältpunkt: 99…104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012143
CAS nummer: 3251-56-7