4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4045-1G OR4045-5G OR4045-25G
APOSOR4045-1GEA 2800 SEK
APOSOR4045-1G APOSOR4045-5G APOSOR4045-25G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid 95+%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₈N₂O₄
Smältpunkt: 156…158 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03645365
CAS nummer: 128276-50-6