5-Methylpyridin-3-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Hydroxy-5-methylpyridine, 3-Hydroxy-5-picoline
OR40438-1G OR40438-5G
APOSOR40438-1GEA 910 SEK
APOSOR40438-1G APOSOR40438-5G
5-Methylpyridin-3-ol
5-Methylpyridin-3-ol
Formel: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Smältpunkt: 136…140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00661297
CAS nummer: 42732-49-0