5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40411-10G OR40411-1G
APOSOR40411-10GEA 445 SEK
APOSOR40411-10G APOSOR40411-1G
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆ClNO₃
MW: 187.58 g/mol
Smältpunkt: 77…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007291
CAS nummer: 73033-58-6
EINECS: 277-241-5