1-Bromo-3-iodo-5-nitrobenzene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40409-1G OR40409-250MG
APOSOR40409-1GEA 6025 SEK
APOSOR40409-1G APOSOR40409-250MG
1-Bromo-3-iodo-5-nitrobenzene 95%
1-Bromo-3-iodo-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrINO₂
MW: 327,9020 g/mol
Smältpunkt: 97…98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13194576
CAS nummer: 861601-15-2