(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-5-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole, (2-Aminothiazol-5-yl)methanol
OR40405-1G OR40405-250MG OR40405-5G
APOSOR40405-1GEA 2675 SEK
APOSOR40405-1G APOSOR40405-250MG APOSOR40405-5G
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formel: C₄H₆N₂OS
Kokpunkt: 340 °C/760mmHg
Smältpunkt: 102…103 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06203018
CAS nummer: 131184-73-1