Phenylphosphonic dichloride
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Phenyldichlorophosphine oxide, Dichlorophenylphosphine oxide
OR40402-100G OR40402-500G
APOSOR40402-100GEA 775 SEK
APOSOR40402-100G APOSOR40402-500G
Phenylphosphonic dichloride
Phenylphosphonic dichloride
Formel: C₆H₅Cl₂OP
MW: 194,98 g/mol
Kokpunkt: 258 °C
Smältpunkt: 3 °C
Densitet: 1,375 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 204 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002070
CAS nummer: 824-72-6
EINECS: 212-534-3
UN: 3265
ADR: 8,II