3,6-Dichloropyridine-2-methanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,6-Dichloro-2-(hydroxymethyl)pyridine
OR40359-1G OR40359-5G
APOSOR40359-1GEA 1125 SEK
APOSOR40359-1G APOSOR40359-5G
3,6-Dichloropyridine-2-methanol 95%
3,6-Dichloropyridine-2-methanol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,02 g/mol
Kokpunkt: 100…102 °C/0,2mmHg
Smältpunkt: 49…52 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13185536
CAS nummer: 58804-10-7