6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 6-Chloro-7-iodo-deazapurine
OR40353-5G OR40353-1G OR40353-10G
APOSOR40353-5GEA 295 SEK
APOSOR40353-5G APOSOR40353-1G APOSOR40353-10G
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 97%
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Formel: C₆H₃ClIN₃
Smältpunkt: 179…183 °C (dec.)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09263258
CAS nummer: 123148-78-7