Methyl-2-[(4-aminobenzyl)amino]-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR40345-1G OR40345-500MG
APOSOR40345-1GEA 6325 SEK
APOSOR40345-1G APOSOR40345-500MG
Methyl-2-[(4-aminobenzyl)amino]-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-2-[(4-aminobenzyl)amino]-5-nitrobenzenecarboxylate
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₄
Smältpunkt: 166…168 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16622773
CAS nummer: 1228183-73-0