3-Amino-5-chloropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Chloropyridin-3-amine
OR40335-1G OR40335-25G OR40335-5G
APOSOR40335-1GEA 960 SEK
APOSOR40335-1G APOSOR40335-25G APOSOR40335-5G
3-Amino-5-chloropyridine 98%
3-Amino-5-chloropyridine
Formel: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Smältpunkt: 71…75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03701386
CAS nummer: 22353-34-0