Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR40313-1G
OR40313-5G
OR40313-25G
APOSOR40313-1GEA
260
SEK
APOSOR40313-1G
APOSOR40313-5G
APOSOR40313-25G
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate
Formel:
C₉H₈ClNO₅ Smältpunkt: 103…105 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD16140357 CAS nummer: 63603-09-8 |