Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR40312-1G
OR40312-500MG
OR40312-5G
APOSOR40312-1GEA
3175
SEK
APOSOR40312-1G
APOSOR40312-500MG
APOSOR40312-5G
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Formel:
C₁₆H₁₅NO₆ Smältpunkt: 76…78 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD16140356 CAS nummer: 1221792-98-8 |