trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR40306-1G OR40306-500MG
APOSOR40306-1GEA 6600 SEK
APOSOR40306-1G APOSOR40306-500MG
trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₇H₁₈N₂O₂
Smältpunkt: 85…88 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16140334
CAS nummer: 1221791-62-3