4-Amino-3-methylbenzenesulphonic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR40300-100G
OR40300-250G
APOSOR40300-100GEA
465
SEK
APOSOR40300-100G
APOSOR40300-250G
4-Amino-3-methylbenzenesulphonic acid
4-Amino-3-methylbenzenesulphonic acid
Formel:
C₇H₉NO₃S MW: 187,22 g/mol Smältpunkt: >300 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00025198 CAS nummer: 98-33-9 EINECS: 202-658-6 |