Chlorotriethylsilane 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Triethylchlorosilane
OR40296-100ML OR40296-500ML
APOSOR40296-100MLEA 3025 SEK
APOSOR40296-100ML APOSOR40296-500ML
Chlorotriethylsilane 99%
Chlorotriethylsilane
Formel: C₆H₁₅ClSi
MW: 150,72 g/mol
Kokpunkt: 142…147 °C
Smältpunkt: –75 °C
Densitet: 0,898 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 30 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000507
CAS nummer: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
UN: 2986
ADR: 8+3,II