3-Iodo-4-methylbenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40274-1G OR40274-5G
APOSOR40274-1GEA 225 SEK
APOSOR40274-1G APOSOR40274-5G
3-Iodo-4-methylbenzonitrile
3-Iodo-4-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₆IN
MW: 243,444 g/mol
Smältpunkt: 55…58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06797817
CAS nummer: 42872-79-7