2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR40260-1G
OR40260-250MG
APOSOR40260-1GEA
345
SEK
APOSOR40260-1G
APOSOR40260-250MG
2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
Formel:
C₅H₃Cl₂NO Smältpunkt: 201…202 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00955619 CAS nummer: 17228-74-9 |