tert-Butyl-4-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)-1-piperidinecarboxylate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-(N-Methoxy-N-methylcarbamoyl)-1-piperidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methoxy-N-methyl-4-piperidinecarboxamide, 1-Boc-N-methoxy-N-methyl-4-piperidinecarboxamide, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)pipe
OR40239-10G OR40239-5G
APOSOR40239-10GEA 1175 SEK
APOSOR40239-10G APOSOR40239-5G
tert-Butyl-4-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)-1-piperidinecarboxylate 98%
tert-Butyl-4-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)-1-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₃H₂₄N₂O₄
MW: 272,35 g/mol
Kokpunkt: 150 °C/0,1mmHg
Smältpunkt: 73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368262
CAS nummer: 139290-70-3