1H-Indole-7-carbonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR40232-10G OR40232-25G OR40232-5G
APOSOR40232-10GEA 3675 SEK
APOSOR40232-10G APOSOR40232-25G APOSOR40232-5G
1H-Indole-7-carbonitrile 97%
1H-Indole-7-carbonitrile
Formel: C₉H₆N₂
MW: 142,1573 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00800653
CAS nummer: 96631-87-7