1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1H-Indazole-6-carbaldehyde, 6-Formylindazole, INDAZOLE-6-CARBOXALDEHYDE, 6-Formyl-1H-indazole
OR40229-1G OR40229-250MG
APOSOR40229-1GEA 685 SEK
APOSOR40229-1G APOSOR40229-250MG
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
1H-Indazole-6-carboxaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Smältpunkt: 181…185 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06738282
CAS nummer: 669050-69-5