3-Bromo-2-hydroxypyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR40206-1G OR40206-25G OR40206-5G
APOSOR40206-1GEA 255 SEK
APOSOR40206-1G APOSOR40206-25G APOSOR40206-5G
3-Bromo-2-hydroxypyridine 98%
3-Bromo-2-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄BrNO
Smältpunkt: 179…189 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03411569
CAS nummer: 13466-43-8