4-Bromophthalic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40201-25G OR40201-100G
APOSOR40201-25GEA 1275 SEK
APOSOR40201-25G APOSOR40201-100G
4-Bromophthalic acid 98%
4-Bromophthalic acid
Formel: C₈H₅BrO₄
MW: 245,03 g/mol
Smältpunkt: 162…164 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00043538
CAS nummer: 6968-28-1