Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40195-1G OR40195-5G OR40195-25G
APOSOR40195-1GEA 360 SEK
APOSOR40195-1G APOSOR40195-5G APOSOR40195-25G
Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₁₁N₃O₂
Smältpunkt: 90…91 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00101268
CAS nummer: 21230-43-3