3-Amino-2,6-dibromopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,6-Dibromopyridin-3-amine
OR40191-25G OR40191-5G
APOSOR40191-25GEA 735 SEK
APOSOR40191-25G APOSOR40191-5G
3-Amino-2,6-dibromopyridine
3-Amino-2,6-dibromopyridine
Formel: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251.9100 g/mol
Smältpunkt: 147…148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00128862
CAS nummer: 39856-57-0