3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Amino-2-bromo-6-methylpyridine, 6-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
OR40190-1G OR40190-5G OR40190-10G
APOSOR40190-1GEA 175 SEK
APOSOR40190-1G APOSOR40190-5G APOSOR40190-10G
3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
Formel: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Smältpunkt: 110…111 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095086
CAS nummer: 126325-47-1