Methyl-5-iodo-2-methoxybenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR401043-10G
OR401043-1G
OR401043-5G
APOSOR401043-10GEA
1625
SEK
APOSOR401043-10G
APOSOR401043-1G
APOSOR401043-5G
Methyl-5-iodo-2-methoxybenzoate
Methyl-5-iodo-2-methoxybenzoate
Formel:
C₉H₉IO₃ Smältpunkt: 57…61 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02683862 CAS nummer: 40757-09-3 |