2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
OR401012-25G
OR401012-5G
APOSOR401012-25GEA
5400
SEK
APOSOR401012-25G
APOSOR401012-5G
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClNO₃ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007204 CAS nummer: 6361-22-4 |