6-Bromobenzo[b]thiophene
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromobenzothiophene
OR400926-1G OR400926-5G
APOSOR400926-1GEA 430 SEK
APOSOR400926-1G APOSOR400926-5G
6-Bromobenzo[b]thiophene
6-Bromobenzo[b]thiophene
Formel: C₈H₅BrS
MW: 213,0943 g/mol
Smältpunkt: 56…60 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD11226847
CAS nummer: 17347-32-9