3-Chloro-4-iodophenol
Leverantör: Apollo Scientific
OR400917-1G OR400917-250MG
APOSOR400917-1GEA 3625 SEK
APOSOR400917-1G APOSOR400917-250MG
3-Chloro-4-iodophenol
3-Chloro-4-iodophenol
Formel: C₆H₄ClIO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD17000018
CAS nummer: 855403-42-8